Få mere at vide
2,2-Dimorpholinodiethylether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dimorpholinodiethylether |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24N2O3/c1-7-15-8-2-13(1)5-11-17-12-6-14-3-9-16-10-4-14/h1-12H2 |
| Formel vægt | 244.1787 |