Få mere at vide
2,2-Dimethylthiopropionamid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dimethylthiopropionamide |
| CAS | 630-22-8 |
| Molekylær formel | C5 H11 N S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Dabrafenib related, GW 441956X |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NS/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7) |
| SMIL | CC(C)(C)C(=S)N |
| IUPAC navn | 2,2-dimethylpropanethioamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.21 |
| Formel vægt | 117.0612 |