Få mere at vide
2,2-Dimethylthiopropionamid, TRC
Artikelnummer. 30451383
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30451383 5 g
1 options
Artikelnummer. 30451383 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7961355G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethylthiopropionamide
CAS 630-22-8
Molekylær formel C5 H11 N S
Mængde 5 g
Synonym Dabrafenib related, GW 441956X
InChI formel InChI=1S/C5H11NS/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7)
SMIL CC(C)(C)C(=S)N
IUPAC navn 2,2-dimethylpropanethioamid
Molekylvægt (g/mol) 117.21
Formel vægt 117.0612