Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2, 2-Dimethylsuccinic anhydride |
| Smeltepunkt | 26 °C til 30 °C |
| CAS min % | 97.5 |
| Farve | Hvid |
| CAS Max % | 100.0 |
| Mængde | 1 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Lavtsmeltende faststof |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Show More |