Få mere at vide
2,2-dimethylravsyreanhydrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10187753 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10187753
Brand: Thermo Scientific Acros 308760050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17347-61-4 | C6H8O3 | 128.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17347-61-4
Molekylær formel C6H8O3
Molekylvægt (g/mol) 128.13
MDL nummer MFCD00022608
InChI nøgle ACJPFLIEHGFXGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylsuccinic anhydride, 3,3-dimethyldihydrofuran-2,5-dione, unii-tl903a7h7v, 2,5-furandione, dihydro-3,3-dimethyl, 2,2-dimethyl succinic anhydride, 2,2-dimethylsuccinicanhydride, dihydro-3,3-dimethylfuran-2,5-dione, 2,2-dimethylsuccinic acid anhydride, dihydro-3,3-dimethyl-2,5-furandione, ksc490q1j
PubChem CID 87067
IUPAC navn 3,3-dimethyloxolan-2,5-dion
SMIL CC1(C)CC(=O)OC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2-Dimethylsuccinic anhydride
Smeltepunkt 26°C to 30°C
CAS min % 97.5
Farve Hvid
CAS Max % 100.0
Kogepunkt 219°C to 220°C
Mængde 5 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Analyseprocentområde 98%
Formel vægt 128.13
Procent renhed 98%