Få mere at vide
2,2-Dimethylsuccininsyre, 99%
Artikelnummer. 11455837
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455837 5 g 5g
11445837 1 g 1g
11465837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24394.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 597-43-3 | C6H10O4 | 146,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 597-43-3
Molekylær formel C6H10O4
Molekylvægt (g/mol) 146.14
MDL nummer MFCD00004196
InChI nøgle GOHPTLYPQCTZSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylsuccinic acid, 2,2-dimethyl-succinic acid, unii-mx6tvr2107, 2,2-dimethyl-butanedioic acid, succinic acid, 2,2-dimethyl, butanedioic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethylbutanedioate, 2,2-dimethyl-butanedioicacid, 2,2,-dimethylsuccinate, 2,2-dimethyl succinate
PubChem CID 11701
ChEBI CHEBI:86537
IUPAC navn 2,2-dimethylbutandisyre
SMIL CC(C)(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethylsuccinic acid
Smeltepunkt 139 °C til 142 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1764476
Formel vægt 146.14
Procent renhed 99%