Få mere at vide
2,2-Dimethylsuccininsyre, 99%
Artikelnummer. 11445837
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445837 1 g 1g
11455837 5 g 5g
11465837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24394.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 597-43-3 | C6H10O4 | 146,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 597-43-3
Molekylær formel C6H10O4
Molekylvægt (g/mol) 146.14
MDL nummer MFCD00004196
InChI nøgle GOHPTLYPQCTZSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylsuccinic acid, 2,2-dimethyl-succinic acid, unii-mx6tvr2107, 2,2-dimethyl-butanedioic acid, succinic acid, 2,2-dimethyl, butanedioic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethylbutanedioate, 2,2-dimethyl-butanedioicacid, 2,2,-dimethylsuccinate, 2,2-dimethyl succinate
PubChem CID 11701
ChEBI CHEBI:86537
IUPAC navn 2,2-dimethylbutanedioinsyre
SMIL CC(C)(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethylsuccinic acid
Smeltepunkt 139 °C til 142 °C
Mængde 1 g
Beilstein 1764476
Formel vægt 146.14
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.