Få mere at vide
2,2-Dimethylpropanoic Acid 1,1'-[[1-Ethyl-2-(4-hydroxyphenyl)-1,2-ethenediyl]di-4,1-phenylene] Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dimethylpropanoic Acid 1,1'-((1-Ethyl-2-(4-hydroxyphenyl)-1,2-ethenediyl)di-4,1-phenylene) Ester |
| CAS | 1133415-48-1 |
| Molekylær formel | C32H36O5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H36O5/c1-8-27(21-11-17-25(18-12-21)36-29(34)31(2,3)4)28(22-9-15-24(33)16-10-22)23-13-19-26(20-14-23)37-30(35)32(5,6)7/h9-20,33H,8H2,1-7H3 |
| SMIL | O=C(OC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(O)C=C2)=C(C3=CC=C(OC(=O)C(C)(C)C)C=C3)CC)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | [4-[1-[[4-(2,2-dimethylpropanoyloxy)phenyl]-(4-hydroxyphenyl)methylene]propyl]phenyl] 2,2-dimethylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 500.63 |
| Formel vægt | 500.2563 |