Få mere at vide
2,2-dimethylpropanimidamidhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10193124
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10193124 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10215464 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10245894 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10193124 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF01501DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 18202-73-8
Molekylær formel C5H13ClN2
Molekylvægt (g/mol) 136.623
MDL nummer MFCD00051988
InChI nøgle ARDGQYVTLGUJII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylpropanimidamide hydrochloride, pivalamidine hydrochloride, pivalimidamide hydrochloride, tert-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hydrochloride, 2,2-dimethyl-propionamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropionamidine hcl, t-butylcarbamidine hydrochloride, 2,2-dimethylpropanamidine hydrochloride, 2,2,2-trimethylacetamidine hydrochloride
PubChem CID 2781880
IUPAC navn 2,2-dimethylpropanimidamid;hydrochlorid
SMIL CC(C)(C)C(=N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2-Dimethylpropanimidamide hydrochloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel (CH3)3CC(=NH)NH2·HCl
Mængde 1 g
Formel vægt 136.62
Procent renhed 97%