Få mere at vide
2,2-Dimethylpiperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dimethylpiperazine |
| CAS | 84477-72-5 |
| Molekylær formel | C6H14N2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2/c1-6(2)5-7-3-4-8-6/h7-8H,3-5H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)CNCCN1 |
| IUPAC navn | 2,2-dimethylpiperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.19 |
| Formel vægt | 114.1157 |