Få mere at vide
2,2-Dimethylpentane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dimethylpentane |
| CAS | 590-35-2 |
| Molekylær formel | C7 H16 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,2-Dimethylpentane |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16/c1-5-6-7(2,3)4/h5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | CCCC(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2,2-dimethylpentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.2 |
| Formel vægt | 100.1252 |