Få mere at vide
2,2-Dimethyloctanoic Acid, TRC
Artikelnummer. 30371147
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371147 5 g
30377948 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30371147 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4761855G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29662-90-6
Molekylær formel C10H20O2
Molekylvægt (g/mol) 172.26
Synonym 2,2-Dimethyloctanoic Acid, α,α-Dimethyloctanoic Acid, 2,2-Dimethyl-Octanoic Acid
IUPAC navn 2,2-dimethyloctanoic acid
SMIL O=C(O)C(C)(C)CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethyloctanoic Acid
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H20O2/c1-4-5-6-7-8-10(2,3)9(11)12/h4-8H2,1-3H3,(H,11,12)
Formel vægt 172.1463