Få mere at vide
2,2-dimethylhexanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-dimethylhexanal |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-4-5-6-8(2,3)7-9/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 128.1201 |