Få mere at vide
2,2-Dimethyldecane, TRC
Artikelnummer. 30387944
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30387944 2.5 g 2.5g
30378400 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30387944 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4724952.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17302-37-3
Molekylær formel C12H26
Molekylvægt (g/mol) 170.33
Synonym Decane, 2,2-dimethyl-, 2,2-Dimethyldecane
IUPAC navn 2,2-dimethyldecane
SMIL CC(C)(C)CCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethyldecane
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H26/c1-5-6-7-8-9-10-11-12(2,3)4/h5-11H2,1-4H3
Formel vægt 170.2035