Få mere at vide
2,2-Dimethylcyclopropylcarboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dimethylcyclopropylcarboxylic acid |
| CAS | 75885-59-5 |
| Molekylær formel | C6H10O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-6(2)3-4(6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8) |
| SMIL | CC1(C)CC1C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vægt | 114.0681 |