Få mere at vide
2,2-Dimethylcyclopentanone, 97%
Artikelnummer. 10423274 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10423274 1 g Glasflaske 1g
10433274 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10423274 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399400010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4541-32-6 | C7H12O | 112.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4541-32-6
Molekylær formel C7H12O
Molekylvægt (g/mol) 112.17
MDL nummer MFCD00049164
InChI nøgle FTGZMZBYOHMEPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylcyclopentanone, cyclopentanone, 2,2-dimethyl, cyclopentanone, dimethyl, zlchem 1228, 2,2 dimethylcyclopentanone, 2,2-dimethyl-cyclopentanone, 2,2-dimethylcyclo pentanone, 2,2-dimethylcyclo-pentanone, 2,2-dimethyl-cyclopentan-1-one
PubChem CID 138286
IUPAC navn 2,2-dimethylcyclopentan-1-on
SMIL CC1(CCCC1=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2-Dimethylcyclopentanone
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til gul
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 143°C to 145°C
Flammepunkt 32°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C5H6(=O)
Brydningsindeks 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589nm)
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.89
Formel vægt 112.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Dimethylcyclopentanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.