Få mere at vide
2,2-dimethylcyclohexanon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10051074 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10051074 1 g Glasflaske 1g
10376254 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10051074 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426500010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1193-47-1 | C8H14O | 126.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1193-47-1
Molekylær formel C8H14O
Molekylvægt (g/mol) 126.2
InChI nøgle KNSPBSQWRKKAPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,2-dimethyl, dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, dimethyl, 6,6-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone,2-dimethyl, acmc-20a0u6, 2,2-dimethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-cyclohexanone
PubChem CID 136929
IUPAC navn 2,2-dimethylcyclohexan-1-on
SMIL CC1(CCCCC1=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2-Dimethylcyclohexanone
Smeltepunkt -20.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9120g/mL
Kogepunkt 169.0°C to 170.0°C (0.8 mmHg)
Flammepunkt 50°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C6H8(=O)
Brydningsindeks 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589nm)
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.912
Formel vægt 126.2
Procent renhed ≥94%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Dimethylcyclohexanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.