Få mere at vide
2,2-Dimethylbutyric-d11 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dimethylbutanoic Acid-D11 |
| CAS | 1219804-04-2 |
| Molekylær formel | C6 D11 H O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,2-Dimethylbutanoic-d11 Acid, 2,2-Di(methyl-d3)butanoic-3,3,4,4,4-d5 Acid, 2,2-Dimethylbutanoic Acid-D11, 2,2-Dimethylbutyric-d11 acid, tert-Amylcarboxylic acid-d11, α,α-Dimethylbutyric-d11 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)/i1D3,2D3,3D3,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(C(=O)O)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 3,3,4,4,4-pentadeuterio-2,2-bis(trideuteriomethyl)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.2261 |
| Formel vægt | 127.1528 g/mol |
| Vis mere |