Få mere at vide
2,2-Dimethylbutyric acid, 97%
Artikelnummer. 11428936
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428936 10 g 10g
11438936 50 g 50g
11448936 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17072.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 595-37-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 595-37-9
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00004200
InChI nøgle VUAXHMVRKOTJKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylbutyric acid, butanoic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-butanoic acid, 2,2-dimethyl butyric acid, 2,2-dimethyl butanoic acid, unii-ay606cn05o, butyric acid, 2,2-dimethyl, dimethyl ethyl acetic acid, 2,2-dimethyl-butyric acid, .alpha.,.alpha.-dimethylbutyric acid
PubChem CID 11684
ChEBI CHEBI:38649
IUPAC navn 2,2-dimethylbutansyre
SMIL CCC(C)(C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethylbutyric acid
Smeltepunkt -14 °C
Tæthed 0.926
Kogepunkt 186°C
Flammepunkt 90°C (194°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.4154
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1720666
Formel vægt 116.16
Procent renhed 97%