missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,2-Dimethylbutanoylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dimethylbutanoyl Chloride |
| CAS | 5856-77-9 |
| Molekylær formel | C6H11ClO |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,2-Dimethylbutanoyl Chloride, 2,2-Dimethylbutyric Acid Chloride, 2,2-Dimethylbutyryl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3 |
| SMIL | O=C(Cl)C(C)(C)CC |
| IUPAC navn | 2,2-dimethylbutanoylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.6 |
| Formel vægt | 134.05 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?