Få mere at vide
2,2-Dimethylbutanoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dimethylbutanoyl Chloride |
| CAS | 5856-77-9 |
| Molekylær formel | C6H11ClO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,2-Dimethylbutanoyl Chloride, 2,2-Dimethylbutyric Acid Chloride, 2,2-Dimethylbutyryl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3 |
| SMIL | O=C(Cl)C(C)(C)CC |
| IUPAC navn | 2,2-dimethylbutanoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.6 |
| Formel vægt | 134.05 |