Få mere at vide
2,2-Dimethylbutansyre, TRC
Artikelnummer. 30387021
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30387021 25 g
1 options
Artikelnummer. 30387021 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46804025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethylbutanoic Acid
CAS 595-37-9
Molekylær formel C6H12O2
Mængde 25 g
Synonym 2,2-Dimethylbutyric Acid, Neohexanoic Acid, alpha,alpha-Dimethylbutanoic Acid, alpha,alpha-Dimethylbutyric Acid, NSC 16045, NSC 741804
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)
SMIL CCC(C)(C)C(=O)O
IUPAC navn 2,2-dimethylbutansyre
Molekylvægt (g/mol) 116.16
Formel vægt 116.0837