Få mere at vide
2,2-Dimethylbutansyre-d6, TRC
Artikelnummer. 30387454
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30387454 25 mg
30384089 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30387454 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46804225MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101419-75-4
Molekylær formel C6H6D6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.2
Synonym 2,2-Dimethylbutyric Acid-d6, Neohexanoic Acid-d6, α,α-Dimethylbutanoic Acid-d6, α,α-Dimethylbutyric Acid-d6, NSC 16045-d6, NSC 741804-d6
IUPAC navn 2,2-bis(methyl-d3)butansyre
SMIL OC(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CC)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethylbutanoic Acid-d6
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)/i2D3,3D3
Formel vægt 122.12