missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,2-Dimethylbutansyre-d6, TRC

Artikelnummer. 30384089
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30384089 250 mg
30387454 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30384089 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD468042250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 101419-75-4
Molekylær formel C6H6D6O2
Molekylvægt (g/mol) 122.2
Synonym 2,2-Dimethylbutyric Acid-d6, Neohexanoic Acid-d6, α,α-Dimethylbutanoic Acid-d6, α,α-Dimethylbutyric Acid-d6, NSC 16045-d6, NSC 741804-d6
IUPAC navn 2,2-bis(methyl-d3)butansyre
SMIL OC(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CC)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethylbutanoic Acid-d6
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-4-6(2,3)5(7)8/h4H2,1-3H3,(H,7,8)/i2D3,3D3
Formel vægt 122.12
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.