Få mere at vide
2-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1-indanon (>90%), TRC
Artikelnummer. 30133268
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133268 50 mg
30132652 100 mg
30003290 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133268 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46128050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3409-21-0
Molekylær formel C13 H17 N O
Molekylvægt (g/mol) 203.2802
Synonym 2-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
IUPAC navn 2-[2-(dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydroinden-1-one
SMIL CN(C)CCC1Cc2ccccc2C1=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1-indanone
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H17NO/c1-14(2)8-7-11-9-10-5-3-4-6-12(10)13(11)15/h3-6,11H,7-9H2,1-2H3
Formel vægt 203.131
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.