Få mere at vide
2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (N,N-Dimethylaminoethoxy)ethanol |
| CAS | 1704-62-7 |
| Molekylær formel | C6 H15 N O2 |
| Mængde | 10 mL |
| Synonym | 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethanol, (N,N-Dimethylaminoethoxy)ethanol, 2-(2-N,N-Dimethylaminoethoxy)ethanol, 2-(N,N-Dimethylaminoethoxy)ethanol, 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethan-1-ol, 5-(Dimethylamino)-3-oxapentan-1-ol, DMAE-EO, Jeffcat ZR 70, Kaolizer 26, Lupragen N 107, N,N-Dimethyl-2-(2-aminoethoxy)ethanol, N,N-Dimethyl[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]amine, N,N-Dimethyldiglycolamine, NSC 3146, Niax DMEE, PC 37, PC CAT NP 170, PC CAT NP 70, Polycat 37, Tegoamin DMEE, Texacat ZR 70, Toyocat RX 3, ZR 70 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15NO2/c1-7(2)3-5-9-6-4-8/h8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CCOCCO |
| IUPAC navn | 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.189 |
| Formel vægt | 133.1103 |