Få mere at vide
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10102844
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10102844 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10102844 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC51316DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzonitrile
CAS 206261-63-4
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C11H14N2O
MDL nummer MFCD08690291
Mængde 1 g
Synonym 2-2-dimethylamino ethoxy benzonitrile, 2-2-dimethylaminoethyloxy benzonitrile, 2-2-dimethylamino-ethoxy-benzonitrile, benzonitrile,2-2-dimethylamino ethoxy, 2-2-dimethylamino ethoxy benzenecarbonitrile
InChI nøgle DFZYVQTZWFEMTN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)CCOC1=CC=CC=C1C#N
IUPAC navn 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzonitril
Molekylvægt (g/mol) 190.246
PubChem CID 10330161
Formel vægt 190.24
Procent renhed 97%