Få mere at vide
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzoesyre, 95 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzoic acid |
| CAS min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 209.24 |
| Procent renhed | 95% |