Få mere at vide
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzoesyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10293423
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10293423 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10469503 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10293423 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC51301CB
Kemiske identifikatorer
CAS 206261-66-7
Molekylær formel C11H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 209.245
MDL nummer MFCD07801180
InChI nøgle JZLYEZGHBQFRLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-dimethylamino ethoxy benzoic acid, 2-2-dimethylamino-ethoxy-benzoic acid, 2-2-dimethylaminoethoxy benzoic acid, 2-2-dimethylaminoethyloxy benzoic acid, 2-carboxy-beta-dimethylamino phenetole, 2-2-n,n-dimethylamino ethoxy benzoic acid, 2-2-n,n-dimethylamino ethyl oxy-benzoic acid
PubChem CID 6484659
IUPAC navn 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzoesyre
SMIL CN(C)CCOC1=CC=CC=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzoic acid
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 209.24
Procent renhed 95%