Få mere at vide
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10401514
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10401514 250 mg 250mg
10340274 1 g 1g
10336954 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10401514 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC51314CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1202-00-2
Molekylær formel C10H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 180.251
InChI nøgle OHDPNHWSANKRNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-dimethylamino ethoxy aniline, 2-2-dimethylamino-ethoxy-phenylamine, benzenamine,2-2-dimethylamino ethoxy, benzenamine, 2-2-dimethylamino ethoxy, 2-2-aminophenoxy ethyl dimethylamine, 2-2-dimethylaminoethyloxy aniline
PubChem CID 6484656
IUPAC navn 2-[2-(dimethylamino)ethoxy]anilin
SMIL CN(C)CCOC1=CC=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]aniline
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 180.25
Procent renhed 97%