Få mere at vide
2-(2-Dimethylamino-4-fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Mikromol™
Beskrivelse
2-(2-Dimethylamino-4-fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Dimethylamino-4-fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| CAS | 960243-81-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(2-Dimethylamino-4-fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H18 F N7 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(2-Dimethylamino-4-fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-[2-(dimethylamino)-4-fluorophenyl]-alpha-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18FN7O/c1-21(2)14-5-12(16)3-4-13(14)15(24,6-22-10-17-8-19-22)7-23-11-18-9-20-23/h3-5,8-11,24H,6-7H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)c1cc(F)ccc1C(O)(Cn2cncn2)Cn3cncn3 |
| IUPAC navn | 2-[2-(dimethylamino)-4-fluorophenyl]-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| Vis mere |