Få mere at vide
2-(2-Dimethylamino-4-fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050325
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050325 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050325 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0235.170025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(2-Dimethylamino-4-fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Dimethylamino-4-fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
CAS 960243-81-6
Analyt- eller komponentnavne 2-(2-Dimethylamino-4-fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H18 F N7 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-(2-Dimethylamino-4-fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, alpha-[2-(dimethylamino)-4-fluorophenyl]-alpha-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-
InChI formel InChI=1S/C15H18FN7O/c1-21(2)14-5-12(16)3-4-13(14)15(24,6-22-10-17-8-19-22)7-23-11-18-9-20-23/h3-5,8-11,24H,6-7H2,1-2H3
SMIL CN(C)c1cc(F)ccc1C(O)(Cn2cncn2)Cn3cncn3
IUPAC navn 2-[2-(dimethylamino)-4-fluorophenyl]-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 331.35
Mængde 25 mg
Formel vægt 331.1557 g/mol