missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,2-Dimethylacetoacetic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30373519
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373519 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373519 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD460776500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,2- Dimethyl-acetoacetic Acid Ethyl Ester
CAS 597-04-6
Molekylær formel C8 H14 O3
Mængde 500 mg
Synonym Butanoic acid, 2,2-dimethyl-3-oxo-, ethyl ester, Acetoacetic acid, 2,2-dimethyl-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 2,2-Dimethyl-3-oxobutanoic acid ethyl ester, 2,2-Dimethyl-3-oxobutyric acid ethyl ester, 2-Acetyl-2-(ethoxycarbonyl)propane, Ethyl 2,2-dimethyl-3-oxobutanoate, Ethyl 2,2-dimethyl-3-oxobutyrate, Ethyl 2,2-dimethylacetoacetate, Ethyl 2-acetyl-2-methylpropionate, Ethyl acetyldimethylacetate, Ethyl α,α-dimethylacetoacetate, NSC 29039
InChI formel InChI=1S/C8H14O3/c1-5-11-7(10)8(3,4)6(2)9/h5H2,1-4H3
SMIL CCOC(=O)C(C)(C)C(=O)C
IUPAC navn ethyl 2,2-dimethyl-3-oxobutanoate
Molekylvægt (g/mol) 158.2
Formel vægt 158.0943
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.