Få mere at vide
2,2-dimethyl-N-(4-pyridinyl)propanamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10601113
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10601113 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10364482 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10601113 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00094EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 70298-89-4
Molekylær formel C10H14N2O
Molekylvægt (g/mol) 178.235
MDL nummer MFCD00996248
InChI nøgle JCMMVFHXRDNILC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-n-pyridin-4-yl-propionamide, n-pyridin-4-yl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-pyridin-4-yl propanamide, 2,2-dimethyl-n-4-pyridinyl propanamide, n-4-pyridyl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-4-pyridyl propanamide, 4-2,2,2-trimethylacetamido pyridine, 2,2-dimethyl-n-4-pyridyl propionamide, 4-pivaloylaminopyridine, maybridge3_004407
PubChem CID 427059
IUPAC navn 2,2-dimethyl-N-pyridin-4-ylpropanamid
SMIL CC(C)(C)C(=O)NC1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2-Dimethyl-N-(4-pyridinyl)propanamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 178.23
Procent renhed 97%