Få mere at vide
2,2-Dimethyl-6-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466266
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466266 1 g 1g
15476266 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61097.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 85160-84-5 | Molecular Formula: C10H10N2O4 | Molecular Weight: 222.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85160-84-5
Molekylær formel C10H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 222.20
MDL nummer MFCD03427729
InChI nøgle YKXZRZGZJZYBBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-6-nitro-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2,2-dimethyl-6-nitro, 2,2-dimethyl-6-nitro-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2,2-dimethyl-6-nitro-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 2,2-dimethyl-6-nitro-2,3-dihydro-4h-1,4-benzooxazine-3-one, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl-6-nitro-3-oxo-2h-1,4-benzoxazine, 2,2-dimethyl-6-nitro-2h-benzo b 1.4 oxazine-3 4h-one, 2,2-dimethyl-6-nitro-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine-one
PubChem CID 10656631
IUPAC navn 2,2-dimethyl-6-nitro-4H-1,4-benzoxazin-3-on
SMIL CC1(C)OC2=C(NC1=O)C=C(C=C2)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethyl-6-nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Mængde 1 g
Formel vægt 222.2
Procent renhed 97%