Få mere at vide
2,2-Dimethyl-4-pentenosyre, 95%
Beskrivelse
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares under stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid |
| Tæthed | 0.933 |
| Kogepunkt | 104 °C til 108 °C |
| Flammepunkt | 88 °C (190 °F) |
| Lineær formel | H2C=CHCH2C(CH3)2CO2H |
| Brydningsindeks | 1.431 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 128.17 |
| Vis mere |