Få mere at vide
2,2-dimethyl-4-pentensyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477438
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15477438 1 g 1g
15487438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60940.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16386-93-9 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares under stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16386-93-9
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00012304
InChI nøgle BGUAPYRHJPWVEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-4-pentenoic acid, 4-pentenoic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-pent-4-enoic acid, 2,2-dimethyl-4-pentenoicacid, pubchem12797, acmc-1c5lb, ksc495e3r, 2,2-dimethyl4-pentenoic acid, 2,2-dimethyl-1-4-pentenoic acid 1g
PubChem CID 140065
IUPAC navn 2,2-dimethylpent-4-ensyre
SMIL CC(C)(CC=C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
Tæthed 0.933
Kogepunkt 104°C to 108°C
Flammepunkt 88°C (190°F)
Lineær formel H2C=CHCH2C(CH3)2CO2H
Brydningsindeks 1.431
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 128.17
Procent renhed 95%