Få mere at vide
2,2-dimethyl-4-pentenal, 97%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10017402 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10017402 5 mL Glasflaske 5ml
1 options
Artikelnummer. 10017402 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 295040050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5497-67-6 | C7H12O | 112.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2-Dimethyl-4-pentenal
CAS 5497-67-6
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8250g/mL
Kogepunkt 124.0°C to 125.0°C
Flammepunkt 18°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H12O
Lineær formel H2C=CHCH2C(CH3)2CHO
Brydningsindeks 1.4200 to 1.4220
MDL nummer MFCD00010699
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.825
Synonym 2,2-dimethyl-4-pentenal, 4-pentenal, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-pent-4-enal, 4-pentenal,2,2-dimethyl, zlchem 644, acmc-20aojn, pubchem22726, 2,2-dimethyl4-pentenal, 4-pentenal,2-dimethyl, 2,2-dimethy-4-pentenal
InChI nøgle DXSDIWHOOOBQTJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(CC=C)C=O
IUPAC navn 2,2-dimethylpent-4-enal
Stabilisator 0.1% hydroquinone
Molekylvægt (g/mol) 112.17
PubChem CID 79636
Formel vægt 112.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Dimethyl-4-pentenal, stabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.