Få mere at vide
2,2-dimethyl-4-oxo-4-(propan-2-yloxy)butanoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-dimethyl-4-oxo-4-(propan-2-yloxy)butanoic acid |
| CAS | 1803601-41-3 |
| Molekylær formel | C9H16O4 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O4/c1-6(2)13-7(10)5-9(3,4)8(11)12/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,12) |
| SMIL | CC(C)OC(=O)CC(C)(C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dimethyl-4-oxo-4-propan-2-yloxybutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.22 |
| Formel vægt | 188.1049 |