Få mere at vide
2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin, Mikromol™
Artikelnummer. 30050839
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050839 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050839 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0021.150100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
CAS 1003-83-4
Analyt- eller komponentnavne 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H12 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,3-Dioxepin, 4,7-dihydro-2,2-dimethyl-, 4,7-Dihydro-2,2-dimethyl-1,3-dioxepin, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxacyclohept-5-ene, 2,2-Dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin, NSC 693424
InChI formel InChI=1S/C7H12O2/c1-7(2)8-5-3-4-6-9-7/h3-4H,5-6H2,1-2H3
SMIL CC1(C)OCC=CCO1
IUPAC navn 2,2-dimethyl-4,7-dihydro-1,3-dioxepin
Molekylvægt (g/mol) 128.169
Mængde 100 mg
Formel vægt 128,0837 g/mol