Få mere at vide
2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole, Mikromol™
Beskrivelse
2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole |
| CAS | 201166-22-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H16 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole, Propofol Imp. L (EP), Propofol Impurity L |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-8(2)9-6-5-7-10-11(9)14-12(3,4)13-10/h5-8H,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)c1cccc2OC(C)(C)Oc12 |
| IUPAC navn | 2,2-dimethyl-4-propan-2-yl-1,3-benzodioxole |
| Vis mere |