Få mere at vide
2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole, Mikromol™
Artikelnummer. 17981846
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17981846 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17981846 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0461.140025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole
CAS 201166-22-5
Analyt- eller komponentnavne 2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,2-Dimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-benzodioxole, Propofol Imp. L (EP), Propofol Impurity L
InChI formel InChI=1S/C12H16O2/c1-8(2)9-6-5-7-10-11(9)14-12(3,4)13-10/h5-8H,1-4H3
SMIL CC(C)c1cccc2OC(C)(C)Oc12
IUPAC navn 2,2-dimethyl-4-propan-2-yl-1,3-benzodioxole
Molekylvægt (g/mol) 192.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 192.115 g/mol