Få mere at vide
2,2-Dimethyl-3-hexanon, 99%
Artikelnummer. 11449037
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449037 5 g 5g
11439037 1 g 1g
11459037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20612.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5405-79-8 | C8H16O | 128,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5405-79-8
Molekylær formel C8H16O
Molekylvægt (g/mol) 128.22
MDL nummer MFCD00027140
InChI nøgle PYCHXHVFOZBVEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-3-hexanone, 3-hexanone, 2,2-dimethyl, tert-butyl propyl ketone, acmc-20aojp, 3-hexanone,2-dimethyl, 2,2-dimethylhexane-3-one, 2,2-dimethyl-hexan-3-one, 3-hexanone,2,2-dimethyl
PubChem CID 221168
IUPAC navn 2,2-dimethylhexan-3-on
SMIL CCCC(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethyl-3-hexanone
Brydningsindeks 1.4105
Mængde 5 g
Formel vægt 128.21
Procent renhed 99%