Få mere at vide
2,2-Dimethyl-3-hexanol, 97%
Artikelnummer. 11449716
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449716 5 g 5g
11459716 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449716 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20244.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4209-90-9 | C8H18O | 130.231 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4209-90-9
Molekylær formel C8H18O
Molekylvægt (g/mol) 130.231
MDL nummer MFCD00021929
InChI nøgle PFHLGQKVKALLMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-3-hexanol, 3-hexanol, 2,2-dimethyl, acmc-209jni, 3-hexanol,2-dimethyl, n-propyl-tert-butylcarbinoll, pfhlgqkvkallmd-uhfffaoysa
PubChem CID 98265
IUPAC navn 2,2-dimethylhexan-3-ol
SMIL CCCC(C(C)(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethyl-3-hexanol
Tæthed 0.82
Mængde 5 g
Formel vægt 130.23
Procent renhed 97%