Få mere at vide
2,2-Dimethyl-3-butenoic acid, 95%
Artikelnummer. 15461099
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461099 1 g 1g
15481099 250 mg 250mg
15471099 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461099 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64067.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10276-09-2 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10276-09-2
Molekylær formel C6H10O2
Molekylvægt (g/mol) 114.144
MDL nummer MFCD00196967
InChI nøgle SCFWAOWWAANBPY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139122
IUPAC navn 2,2-dimethylbut-3-ensyre
SMIL CC(C)(C=C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethyl-3-butenoic acid
Smeltepunkt -6°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.957 g/mL
Kogepunkt 185°C
Brydningsindeks 1.4295
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1700758
Synonym 3-butenoic acid, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-but-3-enoic acid, 2,2-dimethyl-3-butenoic acid, ch2=chc ch3 2cooh, 3-butenoic acid,2,2-dimethyl
Formel vægt 114.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2-Dimethyl-3-butenoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2-Dimethyl-3-butenoic acid