Få mere at vide
2,2-Dimethyl-3-(4-mercaptophenyl)propionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,2-Dimethyl-3-(4-mercaptophenyl)propionic Acid |
| CAS | 887354-80-5 |
| Molekylær formel | C11H14O2S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Mercapto-alpha,alpha-dimethyl-benzenepropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2S/c1-11(2,10(12)13)7-8-3-5-9(14)6-4-8/h3-6,14H,7H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC(C)(Cc1ccc(S)cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dimethyl-3-(4-sulfanylphenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.29 |
| Formel vægt | 210.0715 |