Få mere at vide
2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin, 97%
Artikelnummer. 15497548
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497548 1 g 1g
15406236 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61058.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 866089-28-3 | C10H13NO | 163,22 g/mol
Det har forskellige biologiske aktiviteter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det har forskellige biologiske aktiviteter
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares under stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 866089-28-3
Molekylær formel C10H13NO
Molekylvægt (g/mol) 163.22
MDL nummer MFCD11603419
InChI nøgle WILBVUMFTFLAHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine,3,4-dihydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl
PubChem CID 23587101
IUPAC navn 2,2-dimethyl-3,4-dihydro-1,4-benzoxazin
SMIL CC1(CNC2=CC=CC=C2O1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Mængde 1 g
Formel vægt 163.22
Procent renhed 97%