Få mere at vide
2,2-Dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-3,7-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carbofuran-3-hydroxy-7-phenol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-10(2)9(12)6-4-3-5-7(11)8(6)13-10/h3-5,9,11-12H,1-2H3 |
| Formel vægt | 180.0786 |