Få mere at vide
(2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methylamin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10011724
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10011724 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10160463 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10011724 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC27213CB
Kemiske identifikatorer
CAS 868755-44-6
Molekylær formel C11H15NO
Molekylvægt (g/mol) 177.25
MDL nummer MFCD08271885
InChI nøgle BQEPNISHAAOSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methylamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl methanamine, 2,2-dimethyl-3h-1-benzofuran-7-yl methanamine, 1-2,2-dimethyl-3h-1-benzofuran-7-yl methanamine, 7-benzofuranmethanamine,2,3-dihydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methanamine, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1-benzofuran-7-yl methylamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-yl methylamine, 1-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl methanamine, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-yl methylamine
PubChem CID 18525713
SMIL CC1(C)CC2=C(O1)C(CN)=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn (2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl)methanamin
Formel vægt 177.25
Procent renhed 97%