Få mere at vide
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-ylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10563245
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10563245 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10308393 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10563245 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC27206DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 87254-55-5
Molekylær formel C11H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 189.214
MDL nummer MFCD09025825
InChI nøgle JTJCJMYVKXVWIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl isocyanate, 7-isocyanato-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-isocyanate, benzofuran,2,3-dihydro-7-isocyanato-2,2-dimethyl
PubChem CID 18525712
IUPAC navn 7-isocyanato-2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran
SMIL CC1(CC2=C(O1)C(=CC=C2)N=C=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-yl isocyanate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 189.21
Procent renhed 97%