Få mere at vide
2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10591862
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10591862 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10232592 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10183404 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10591862 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC27202CB
Kemiske identifikatorer
CAS 499785-51-2
Molekylær formel C11H11ClO2
Molekylvægt (g/mol) 210.657
MDL nummer MFCD04115386
InChI nøgle LSSXEVHVRBTNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbonyl chloride, 2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-carbonyl chloride
PubChem CID 2795470
IUPAC navn 2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-carbonylchlorid
SMIL CC1(CC2=CC=CC(=C2O1)C(=O)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 2-Dimethyl-2, 3-dihydro-1-benzofuran-7-carbonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 210.66
Procent renhed 97%