Få mere at vide
2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-thiol, TRC
Artikelnummer. 30379755
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379755 250 mg
30373624 50 mg
30377822 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30379755 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD461548250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1248920-72-0
Molekylær formel C10H12OS
Molekylvægt (g/mol) 180.27
SMIL CC1(C)Cc2cc(S)ccc2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-thiol
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12OS/c1-10(2)6-7-5-8(12)3-4-9(7)11-10/h3-5,12H,6H2,1-2H3
Formel vægt 180.0609